Merck
S4510
Sigma-Aldrich
Squalan
Synonym(e):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan, Cosbiol, Perhydrosqualen, Roban
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.81
Beilstein:
776019
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChIKey
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
424.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)