S3072
Spiramycin adipate
Synonym(e):
Spiramycin hexanedioate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Wirksamkeit
3948 I.U. per mg
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
off-white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)