Fortfahren mit
S2694
SB-408124
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-(6,8-Difluoro-2-methyl-4-quinolinyl)-N′-[4-(dimethylamino)phenyl]urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
€ 169,15
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
€ 455,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18F2N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 169,15
Listenpreis€ 199,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(NC(=O)Nc2cc(C)nc3c(F)cc(F)cc23)cc1
InChI
1S/C19H18F2N4O/c1-11-8-17(15-9-12(20)10-16(21)18(15)22-11)24-19(26)23-13-4-6-14(7-5-13)25(2)3/h4-10H,1-3H3,(H2,22,23,24,26)
InChI key
JTARFZSNUAGHRB-UHFFFAOYSA-N
Application
SB-408124 was used to block orexin A-mediated cardiovascular effects in rats. It was used to study block the increase of endogenous glucose production mediated by bicuculline in rats.
Biochem/physiol Actions
SB-408124 blocks the orexin type 1 receptor that stimulates the production of stress hormone in hypothalamus. It blocks orexin A-induced increase in arterial pressure and elevation of heart rate in rats. SB-408124 modulates phrenic nerve activity that is important in respiration.
SB 408124 is an OX1 orexin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0693SML2281F0430
description
≥98% (HPLC), solid
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
Johnson & Johnson
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)