Fortfahren mit
SML2281
BAY 60-2770
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[((4-Carboxy-butyl)-{2-[5-fluoro-2-(4′-trifluoromethyl-biphenyl-4-ylmethoxy)-phenyl]-ethyl}-amino)-methyl]-benzoic acid, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[5-fluoro-2-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
€ 107,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
€ 436,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H33F4NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
623.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
InChI
1S/C35H33F4NO5/c36-31-16-17-32(45-23-25-6-8-26(9-7-25)27-12-14-30(15-13-27)35(37,38)39)29(21-31)18-20-40(19-2-1-3-33(41)42)22-24-4-10-28(11-5-24)34(43)44/h4-17,21H,1-3,18-20,22-23H2,(H,41,42)(H,43,44)
InChI key
CRQMDXFUKDWARU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 60-2770 is a potent and selective soluble guanylyl cyclase (sGC) heme-independent activator that protects sGC from heme oxidation in smooth muscle tissues. BAY 60-2770 provides cardioprotection and limits the infarct size in rat ischaemia-reperfusion model. Also BAY 60-2770 Ameliorates of urethra dysfunction in high-fat fed obese mice.
Structurally, BAY 60-2770 comprises fluoro and trifluoromethyl moieties.[1] It stimulates in vitro expressed α2/β1 isoform of nitric oxide sensitive guanylyl cyclase (NOsGC).[2] BAY 60-2770 is reported to be effective in treating liver fibrosis and in lowering arterial pressures (both pulmonary and systemic) in animal studies.[1] It elicits anti-aggregating and anti-adhesive effects on platelets and may have therapeutic potential to treat atherothrombotic events.[3]
potent and selective soluble guanylyl cyclase (sGC) heme-independent activator
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1602SML2465SML1915
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)