Merck
S1600000
Saccharose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sucrose
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
  • Reference solutions in the identification using infrared absorption spectroscopy and thin-layer chromatography, according to the monograph 0204
  • Reference solutions (a) and (b) to test free sucrose in sucrose monopalmitate and sucrose stearate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 2319 and 2318 respectively
  • Reference solution (a) in the identification of sugar spheres using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 1570
  • Reference solutions (b) and (c) in the testing of related substances in sucrose, liquid using gas chromatography (General text 2.2.28), according to the monograph 2597
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)