Fortfahren mit
A1410
Actinomycin D
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
Synonym(e):
Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H86N12O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1255.42
UNSPSC Code:
51282001
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-063-6
Beilstein/REAXYS Number:
605235
MDL number:
€ 83,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
color
red to orange red, powder
mp
251-253
solubility
DMSO: 1 mg/mL, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Actinomycin D ist ein Polypeptidantibiotikum, das zum ersten Mal von Waksman beschrieben wurde. Es hat bakteriostatische Eigenschaften, insbesondere gegenüber gramnegativen Bakterien, und weist Anti-Tumor-Aktivität auf.[1]
Chemische Struktur: Peptid
Application
Actinomycin D findet zahlreiche Anwendungen vom Einsatz als Selektionsreagenz in Zellkulturen, in Studien zur Unterdrückung der HIV-Replikation und zum programmierten Zelltod von PC12-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Durch die Bildung eines stabilen Komplexes mit doppelsträngiger DNA hemmt Actinomycin D die Proliferation von Zellen, wodurch die DNA-primed RNA-Synthese gehemmt und einsträngige DNA-Brüche verursacht werden. Es ist nachweislich ein Inhibitor für den Minusstrangtransfer bei der reversen Transkriptase.
Preparation Note
Actinomycin D wird in Form von roten, glänzenden Kristallen geliefert und ist in Acetonitril oder Aceton zu 10 mg/ml und in DMSO zu mindestens 1 mg/ml löslich. Einige Referenzen zeigen auch eine leichte Löslichkeit in Wasser zu 0,5 mg/ml.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Disclaimer
Dieses Produkt ist hygroskopisch und lichtempfindlich. Es muss vor Licht und Feuchtigkeit geschützt bei einer Temperatur von 2 - 8 °C gelagert werden. Bei richtiger Lagerung ist es laut HPLC-Testung für mindestens 15 Monate stabil. Nicht aufgebrauchte verdünnte Actinomycin D-Lösungen sind extrem lichtempfindlich. Sie neigen zur Adsorption von Kunststoff und Glas und sollten deshalb entsorgt werden. Gefrorene Aliquoten der konzentrierten Stammlösung sind jedoch für mindestens einen Monat stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBR00013A4262A9415
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
form
powder
form
powder
assay
~98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
biological source
Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces sp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actinomycin D
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf