Merck
Z122882
Supelco
Sigma-Aldrich® TLC-Platten
PEI-cellulose, matrix
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materialien
PEI-cellulose, matrix
polyester support
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 sheets
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm , PEI cellulose
Schichtdicke
80-120 μm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dünnschicht-Chromatographie (DC)-Platten für Adsorptions-, Verteilungs- und Ionenaustausch-Techniken. Wahl zwischen 6 Medien mit Glas, Polyester und Aluminium-Platten. Kieselgel-Adsorbens-Schichten auf Sigma-Aldrich DC-Platten enthalten einen Polymer-Binder, hochreine Kieselgel-Platten enthalten einen Gips/Polymer-Binder.
  • Kieselgel - für schwach bis stark polare Trennungen, Porengröße 60 Å
  • Hochreines Kieselgel - säuregewaschen für Trennung von Aflatoxinen
  • Zellulose - für Verteilungschromatographie, (SigmaCell Typ 100 Zellulose)
  • Zellulose PEI - zur Trennung von schwachen Anionen (Aminosäuren, Peptide), PEI Platten können schwach gelb verfärben. Platten in dest. Wasser vorentwickeln, um die Verfärbung zu minimieren.
  • Chirales Siliciumdioxid - zur Trennung von optisch aktiven Isomeren durch Liganden-Austausch, Porengröße 60 Å
Anwendung
Sigma-Aldrich TLC Plates was used for TLC analysis during GTPase activity assay and lipid extraction/analysis.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Frédéric Picard-Jean et al.
PloS one, 13(3), e0193804-e0193804 (2018-03-31)
The 5' RNA cap structure (m7GpppRNA) is a key feature of eukaryotic mRNAs with important roles in stability, splicing, polyadenylation, mRNA export, and translation. Higher eukaryotes can further modify this minimal cap structure with the addition of a methyl group
Chuang-Rung Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(30), 21583-21587 (2007-06-08)
Mitochondria in cells comprise a tubulovesicular reticulum shaped by dynamic fission and fusion events. The multimeric dynamin-like GTPase Drp1 is a critical protein mediating mitochondrial division. It harbors multiple motifs including GTP-binding, middle, and GTPase effector (GED) domains that are
Heiko Runz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(5), 1679-1689 (2002-03-07)
Generation of amyloid-beta (Abeta) from the amyloid precursor protein (APP) requires proteolytic cleavage by two proteases, beta- and gamma-secretase. Several lines of evidence suggest a role for cholesterol on secretase activities, although the responsible cellular mechanisms remain unclear. Here we