Merck
RDD002
HEPES
≥99.5%, crystalline powder, anhydrous, Redi-Dri
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
230-907-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
eCl@ss:
32129211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
grade
anhydrous
product line
Redi-Dri
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
quality
free-flowing
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
Quality Level
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
H7523H614754457
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
for molecular biology
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (T)
product line
Redi-Dri
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
pH
5.0-6.5 (1 M in H2O)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
General description
HEPES wurde als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Allzweckpuffer beschrieben. Bei einem biologischem pH-Wert ist das Molekül zwitterionisch und als Puffer wirksam im pH-Wertbereich von 6,8 bis 8,2. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, eingesetzt. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Anwendung in In-vitro-Experimenten auf Mg.
Application
Anwendung von HEPES:
  • In dem neuartigen Vesikelbildungsprotokoll als Komponente in Stammlösung und Pufferlösungen
  • Als Komponente in intrazellulärer Lösung zur Herstellung von Gehirnscheiben-Aufzeichnungen
  • Als Komponente von Waschpuffer, Elutionspuffer und Entsalzungspuffer während der Affinitätsproteinaufreinigung
  • Um den pH-Wert während der thermischen Denaturierung von aufgereinigtem Protein bei 7 zu halten
  • Bei der isokratischen Elution von Protein mittels Gelfiltration
  • Zusammen mit NaCl bei der Probenvorbereitung für EPR (paramagnetische Elektronenresonanz)-Spektroskopie
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Discovery and characterization of a prevalent human gut bacterial enzyme sufficient for the inactivation of a family of plant toxins.
Koppel N, et al.
eLife, 7, e33953-e33953 (2018)
Cell-free Generation of COPII-coated Procollagen I Carriers.
Yuan L, et al.
Bio-protocol, 7(22) (2017)
Optogenetic Mapping of Synaptic Connections in Mouse Brain Slices to Define the Functional Connectome of Identified Neuronal Populations.
Mingote S, et al.
The Journal of Neuroscience (2015)
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland NT, et al.
Acta Biomaterialia, 8(3), 925-936 (2012)
Hydrogen ion buffers for biological research.
Good NE, et al.
Biochemistry, 5(2), 467-477 (1966)
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.