Wichtige Dokumente
R8656
Anti-Peroxiredoxin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NKEFB, Anti-Natural killer-enhancing factor B, Anti-PRDX2, Anti-TDPX1, Anti-Thiol-specific antioxidant 1, Anti-Thioredon peroxidase 1, Anti-Torin
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~22 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.0-5.0 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 using whole extract of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDX2(7001)
mouse ... Prdx2(21672)
rat ... PRDX2(29338)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)