Fortfahren mit
LMDH-RO
Roche
L-Malat-Dehydrogenase (L-MDH)
from pig heart (mitochondrial)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
Biological source:
Porcine heart (mitochondrial)
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
form
solution, suspension
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
packaging
pkg of 1 mL (10127248001 solution), pkg of 1 mL (10127256001 suspension), pkg of 5 mL (10127914001suspension)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
7.4-7.5(reduction of oxaloacetate), 9.2-9.5(oxidation of malate)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Fumarase <0.01%, GIDH 0.001%, GOT 0.001%, GPT 0.00185%, LDH <0.01%, NADH oxidase <0.001%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Porcine ... MDH2(397039)
General description
L-Malat: NAD+-Oxidoreduktase
Das L-Malat-Dehydrogenase-Enzym ist ein nukleares Genprodukt, das mit einem aminoterminalen Signalpeptid mit 24 Residuen synthetisiert wird. Dieses Peptid wird während der Translokation des Enzyms zur Mitochondrienmatrix proteolytisch gespalten.[1]
Application
Das Enzym L-Malat-Dehydrogenase aus dem Schweineherz wird zur Messung der Phosphoenolpyruvatcarboxykinase(PEPCK)-Aktivität verwendet. Das durch PEPCK erzeugte Oxalacetat wird mittels Oxidation von NADH zu Malat reduziert, das wiederum mit einem Spektrophotometer bei 340 nm gemessen wird. Das Enzym wurde ebenfalls zur Messung von Oxalacetat durch spektroskopische Messung der Reduktion von NADH bei 340 nm verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Das Enzym L-Malat-Dehydrogenase aus dem Schweineherz katalysiert die Oxidation von L-Malat zu Oxalacetat. Das Enzym ist eine NAD-abhängige mitochondrische Dehydrogenase, die im Tricarbonsäurezyklus funktioniert. Es ist ein Bestandteil des Malat-Aspartat-Shuttles, das die Reduktionsäquivalente über die innere mitochondrische Membran in Form von Malat transportiert.[1]
Physical form
Lösung in 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert ca. 7.
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6
Preparation Note
Aktivator: – Phosphat
– Arsenat
– Mg2+
– Zn2+
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,002 % GOT, <0,01 % Fumarase und LDH, jeweils luM, <0,02 % HK, <0,002 % PGI
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LLDH-ROM1567442610-M
Gene Information
Porcine ... MDH2(397039)
Gene Information
rabbit ... LOC100355262(100355262)
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
specific activity
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥100 units/mg dry wt., ≥1000 units/mg protein
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
Porcine heart
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
suitability
suitable for Western blot
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)