Merck
R6627
Sigma-Aldrich
Rubidiumperchlorat
About This Item
Lineare Formel:
RbClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
SMILES String
[Rb+].[O-]Cl(=O)(=O)=O