Fortfahren mit
R5754
9-cis-Retinal
vitamin A analog
Synonym(e):
Vitamin-A-Aldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 873,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.44
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
208-188-8
MDL number:
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to yellow-orange
mp
56-58 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
InChI key
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Application
9-cis-Retinal wird zur Regeneration des Sehpigments eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Retinal, Retinol und Retinsäure sind die Aldehyd-, Alkohol- und Säureformen von Vitamin A. Die Retinoide existieren aufgrund der ungesättigten Bindungen in der aliphatischen Kette als viele geometrische Isomere.
9-cis-Retinal ist ein natürlicher Ligand (Chromophor) des Stäbchensehpigmens bei Wirbeltieren. 9-cis-Retinal wird in Studien zu den Mechanismen der Sehfunktion eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R2500R763295144
description
vitamin A analog
description
powder, ≥98%
description
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
description
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)