Wichtige Dokumente
R3251
D-Ribulose-5-phosphate 3-Epimerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 50-100 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bakers yeast
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
50-100 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Fremdaktivität
phosphoriboisomerase, alcohol dehydrogenase, transketolase, and transaldolase <0.1%
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?