Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 548,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
SMILES string
O=C(NCCCCCCNC(=O)O\N=C1/CCCCC1)O\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
InChI key
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells. | description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 40 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color white to off-white | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RHC 80267
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?