Fortfahren mit
R8657
Razoxane
>98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4′-Propylenebis(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxin, Tepirone, Troxozone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-379-2
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 40 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Razoxane is clinically active against angiogenesis and metastasis. Razoxane specifically inhibits topoisomerase II without inducing DNA strand breaks (topo II catalytic inhibitor). It is an antimitotic agent with immunosuppressive properties. Razoxane inhibits blood-borne and lymphatic metastases in different experimental models. Studies have shown that razoxane inhibits specifically the vasculogenic mimicry of B16F10 melanoma cells.
Razoxane is clinically active against angiogenesis and metastasis; inhibits topoisomerase II without inducing DNA strand breaks (topo II catalytic inhibitor).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1446T1443F8929
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 40 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)