Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
impurities
≤16% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: ~50 g/L
cation traces
Na: 17.1-24.6% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO[P](=O)(O)O)(O)O
InChI
1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1
InChI key
YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N
Application
- Bio-Inspired Microreactors Continuously Synthesize Glucose Precursor from CO(2) with an Energy Conversion Efficiency 3.3 Times of Rice.: In dieser Studie wird D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat in bioinspirierten Mikroreaktoren zur Synthese von Glucosevorstufen aus CO₂ eingesetzt. Der Ansatz zeigt eine deutlich höhere Effizienz der Energieumwandlung als bei Reis, was das Potenzial für effiziente Anwendungen in den Bereichen Kohlenstoffdioxidfixierung und Bioengineering unterstreicht (Zhu et al., 2024).
- Designing Stacked Assembly of Type III Rubisco for CO₂ Fixation with Higher Efficiency.: In dieser Forschungsarbeit wird D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat verwendet, um die Effizienz der CO₂-Fixierung durch die gestapelte Anordnung von Typ-III-Rubisco zu verbessern. Dieser innovative Ansatz ermöglicht im Bereich Metabolic Engineering Verbesserungen für die Sequestrierung und Nutzung von Kohlenstoffdioxid (Zeng et al., 2022).
- Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors.: Diese Studie untersucht die kontinuierliche Synthese von Glucosevorstufen unter Verwendung von Mikrofluidreaktoren mit immobilisierten Enzymen, einschließlich D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat. Das Verfahren beweist Potenzial für skalierbare biochemische Produktionsprozesse (Zhu et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay - |
| biological source synthetic (inorganic) | biological source - | biological source - | biological source rabbit muscle |
| solubility water: ~50 g/L | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Ribulose 1,5-Bisphosphat Tetranatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?