Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.460,00 |
Über diesen Artikel
€ 2.460,00
Sparen Sie bis zu 15 %
form
preswollen
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable, RNA extraction: suitable
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da | description Fast Flow | description CL-6B | description Cross-linked |
| pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size 4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size 60,000-20,000,000 fractionation range (Globular proteins), 30,000-5,000,000 fractionation range (Dextrans) |
| particle size 45-165 μm (wet) | particle size 45-165 μm (wet bead) | particle size - | particle size - |
| technique(s) LPLC: suitable, RNA extraction: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| capacity 0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel | capacity 90-130 μeq/mL(gel basis) | capacity 130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume) | capacity - |
| form preswollen | form suspension | form suspension | form beads |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q Sepharose™ Fast Flow
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 - 43 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?