Merck
PZ0336
Sigma-Aldrich
TMI-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-(3S)thiomorpholinecarboxamide, TMI 1, WAY-171318
Größe auswählen
5 MG
€ 122,00
25 MG
€ 490,00
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 122,00
25 MG
€ 490,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.50
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
InChIKey
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
TMI-1 (WAY-171318) is potent inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17) also known as the tumor necrosis factor-α (TNF-α) converting enzyme (TACE), and matrix metalloprotease (MMP). TMI-1 potently inhibits LPS-induced TNF-α secretion in human primary monocytes, and human whole blood. TMI-1 selectively induces caspase-dependent apoptosis in triple negative (TN) and ERBB2-overexpressing breast tumor cell lines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)