Wichtige Dokumente
PZ0316
PF-06651600
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[(2S,5R)-2-Methyl-5-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-1-piperidinyl]-2-propen-1-one malonate, PF 06651600
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@@H]1N(C(C=C)=O)C[C@H](NC2=NC=NC3=C2C=CN3)CC1.OC(CC(O)=O)=O
InChI
1S/C15H19N5O.C3H4O4/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15;4-2(5)1-3(6)7/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19);1H2,(H,4,5)(H,6,7)/t10-,11+;/m0./s1
InChIKey
QMPMPSGDPRHZCG-VZXYPILPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)