Fortfahren mit
SML1813
Ani9
≥98% (HPLC), Anoctamin1 (ANO1) inhibitor, powder
Synonym(e):
(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid [(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-[(2-methoxyphenyl)methylideneamino]-acetamide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid 2-[(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ani9,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(OCC(NN=CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI key
KDALDZRKOBJXIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ani9 has been used to find out the inappropriate modulation of the membrane protein functions that are involved in the 198 ADGRG2- or Gq-mediated regulation of fluid reabsorption in the efferent ductules.
Biochem/physiol Actions
Ani9 is a potent and highly selective anoctamin1 (ANO1)/transmembrane protein 16A (TMEM16A) inhibitor that completely inhibited ANO1 chloride current with submicromolar potency. Ani9 does not affect the intracellular calcium signaling and CFTR chloride channel activity.
Ani9 is a potent and highly selective anoctamin1 (ANO1)/transmembrane protein 16A (TMEM16A) inhibitor.
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-N-[(2-methoxyphenyl)methylideneamino]-acetamide (Ani9), the most potent inhibitor, is the structural analog of Ani7. It may be considered as a novel candidate for drug therapy of cancer, hypertension, pain, diarrhea and asthma.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2937SML2701SML2561
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to very dark brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)