Wichtige Dokumente
PZ0297
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
InChIKey
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)