Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 203,00 € 172,55 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 674,00 € 572,90 |
Über diesen Artikel
€ 172,55
Listenpreis€ 203,00Sparen Sie 15%Produktname
A-803467, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccc(o2)-c3ccc(Cl)cc3)cc(OC)c1
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to tan | color white to light brown | color orange-yellow | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A-803467
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?