Wichtige Dokumente
PZ0231
PF-06462894
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6(R)-(2,2-Dimethyl-propyl)-2-(pyridin-2-ylmethoxy)-6,7-dihydro-9H-pyrimido[2,1-c][1,4]oxazin-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1C=C(OCC2=NC=CC=C2)N=C3COC[C@@H](CC(C)(C)C)N31
InChI
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)9-14-11-23-12-15-20-16(8-17(22)21(14)15)24-10-13-6-4-5-7-19-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChIKey
QDIYOEYPJWXMRN-CQSZACIVSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable