Merck
PRS2309
Sigma-Aldrich
Anti-FAIM antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Fas apoptotic inhibitory molecule
Größe auswählen
100 μG
€ 365,00
€ 365,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 365,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 365,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAIM(55179)
Immunogen
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human FAIM.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2309.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)