Fortfahren mit
R1149
Resuspension Solution
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC.
storage temp.
room temp
General description
This resuspension buffer is for use with GenElute™ kits during sample preparation. The GenElute™ Plasmid Miniprep Kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LSKCRS500C211273006BC
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
description
-
description
-
description
BioControl, For use with GDS
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC.
description
-
description
-
description
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)