PLA0270
Rabbit anti-PolA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, N syndrome (mental retardation, NSX, POLA, alpha, alpha (70kD), alpha 1, catalytic subunit, chromosome breakage), malformations, p180, polymerase (DNA directed), polymerase (DNA-directed)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_058633.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... PolA1(5422)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable