PCG3009
TruPAGE™ LDS Sample Buffer
4 ×
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
4 ×
Kompatibilität
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ Precast Gels
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)