Fortfahren mit
MPSB-10ML
mPAGE® 4 X LDS-Probenpuffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 15,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105323
€ 15,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
packaging
vial of 10 mL
General description
Zum Herstellen von Proteinproben für eine denaturierende Polyacrylamidgelelektrophorese (PAGE) mit mPAGE und den meisten anderen Bis-Tris-Gelen. LDS Probenpuffer enthält Lithiumdodecylsulfat mit einem pH-Wert von 8,4 für eine optimale Aktivität des Reduktionsmittels.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
Western Blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPSB250ML70607BDAM1
description
-
description
-
description
-
description
for mPAGE® Mini Gel Tank
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
packaging
vial of 10 mL
packaging
vial of 250 mL
packaging
-
packaging
pkg of 1 pack
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® 4 X LDS-Probenpuffer
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the composition of the loading buffer. Does it contain any reducing agents?
    1 answer
    1. This product contains lithium dodecyl sulfate with pH at 8.4, but does not include a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:_x000D_
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/513/20344106w-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can Laemmli buffer be used instead of the sample buffer?
    1 answer
    1. Laemmli buffer is commonly used with Tris-Glycine gels, while mPAGE gels use a different chemistry (Bis-Tris) and require LDS buffer. Therefore, it is recommended to use the LDS buffer, which can be prepared using the formula provided in the mPAGE user guide.
      Helpful?
  3. Est ce que ce tampon contient déjà un agent réducteur tel que le DTT ou le béta mercapto ethanol ?
    1 answer
    1. This product requires the addition of a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/mPAGE-8-160-0-Bis-Tris-Precast-Gel-10x8-cm-12-well,MM_NF-MP81G12#documentation