Fortfahren mit
P9011
Poly-DL-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 25,000-40,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-DL-lysine hydrobromide, mol wt 25,000-40,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
25,000-40,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6407P0879P7405
description
mol wt 25,000-40,000
description
mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
mol wt 1,000-5,000
description
mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
form
powder or solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
-
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
25,000-40,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
1,000-5,000
mol wt
>300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-DL-lysine hydrobromide
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)