Merck
P4433
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)distearat
Synonym(e):
Polyoxyethylen-bis-(stearat)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
InChIKey
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)