Fortfahren mit
P3688
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
powder, pH 7.4, contains BSA
Synonym(e):
PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, pH 7.4, contains BSA, powder
form
powder
Quality Segment
contains
BSA
pH
7.4
solubility
water: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Application
Phosphatgepufferte Salzlösung wurde zur Verdünnung von Lösungen, die lyotrope Flüssigkristalle (LLC) enthalten, für die Freigabestudien eingesetzt. Es wurde außerdem als Blockierungslösung beim Enzym-Immunoassay (ELISA) eingesetzt.
Packaging
Folienbeutel
Preparation Note
Der Inhalt eines Beutels, in einem Liter destilliertem oder entionisiertem Wasser gelöst, ergibt eine 0,01 M phosphatgepufferte Salzlösung (NaCl - 0,138 M; KCl - 0,0027 M); Rinderserumalbumin – 1 % w/v, pH 7,4 bei 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3813P38135P3744
description
pH 7.4, contains BSA, powder
description
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
description
powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
description
pH 7.6 (25 °C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.6 (25 °C)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf