Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 294,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 527,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.850,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kreatinphosphat Di-(tris)-salz, ≥95% (enzymatic)
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
assay
≥95% (enzymatic)
form
powder
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cation traces
Na: ≤0.1%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.CN(CC(O)=O)C(=N)NP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2C4H11NO3/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
UPPBKCOGWJTQMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (enzymatic) | description ≥97% | description ≥98.0% (NT) | description Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present. |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ≥95% (enzymatic) | assay ≥97% | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white | color - | color white |
| cation traces Na: ≤0.1% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?