Fortfahren mit
27920
Natriumkreatinphosphat, zweibasisch Dinatriumsalz Tetrahydrat
≥98.0% (NT), powder
Synonym(e):
Kreatinphosphat Tetrahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
€ 65,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumkreatinphosphat, zweibasisch Dinatriumsalz Tetrahydrat, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
impurities
≤0.6% free creatine
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the assay of creatine kinase.
Application
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate has been used:
  • for Golgi disassembly and reassembly assay
  • to regenerate ATP for fluorescence imaging
  • for the preparation of protein synthesis master mix
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
716457166371662
description
≥98.0% (NT)
description
BioXtra, ≥98.0% (T)
description
tested according to Ph. Eur.
description
tested according to Ph. Eur.
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (T)
assay
98.5-102.5%
assay
98.0-101.0% (dried substance)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
crystalline
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.6% free creatine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)