Wichtige Dokumente
P0031
Protopanaxadiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-14-30(8,33)20-11-16-29(7)25(20)21(31)18-23-27(5)15-13-24(32)26(3,4)22(27)12-17-28(23,29)6/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
PYXFVCFISTUSOO-HKUCOEKDSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?