Merck
PHL80461
Ginsenosid C-K
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Ginsenosid K, Protopanaxadiol-20-O-glucosid
Größe auswählen
10 MG
€ 686,00
€ 686,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 686,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H62O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.87
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 686,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChIKey
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)