Fortfahren mit
43016
Ginsenosid Rg5
analytical standard
Synonym(e):
(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H70O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
767.00
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 573,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@H]([C@@H](C5)O)[C@H](CC6)\C(=C\CC=C(C)C)\C)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10-11,23-38,43-50H,9,12-20H2,1-8H3/b22-11+/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,2
InChI key
NJUXRKMKOFXMRX-RNCAKNGISA-N
General description
Ginsenoside Rg5 is a diol-containing ginsenoside, that occurs naturally in Panax ginseng. It is found to be a promising agent in the treatment of Alzheimer′s disease.
Application
Ginsenoside Rg5 may be used as a reference standard in the determination of ginsenoside Rg5 in Korean red ginseng using high performance liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection (HPLC-ELSD).
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89681SML320668317
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenosid Rg5
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ginsenoside-Rg5 suppresses cyclin E-dependent protein kinase activity via up-regulating p21Cip/WAF1 and down-regulating cyclin E in SK-HEP-1 cells.
K Y L, et al.
Anticancer Research, 17(2A), 1067-1072 (1997)
Inhibitory effect of ginsenoside Rg5 and its metabolite ginsenoside Rh3 in an oxazolone-induced mouse chronic dermatitis model.
Shin W-Y, et al.
Archives of Pharmacal Research, 29(8), 685-690 (2006)
Ginsenoside Rg5 improves cognitive dysfunction and beta-amyloid deposition in STZ-induced memory impaired rats via attenuating neuroinflammatory responses.
Chu S, et al.
International Journal of Immunopharmacology, 19(2), 317-326 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
43016-5MG04061832107837