Fortfahren mit
O9387
Oxatomide
≥99%
Synonym(e):
1-[3-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
262-320-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 312,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
InChI key
BAINIUMDFURPJM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
General description
Oxatomide, a histamine H1-receptor antagonist, is bound at high levels to plasma proteins in human blood.
Biochem/physiol Actions
Oxatomide, found in several antihistamines, can suppress mast cell degranulation. It can be used as an alternative to individuals with allergic rhinitis who do not or poorly respond to more established antihistamines. Oxatomide exhibits both antihistamine and anti-inflammatory properties. It exhibits therapeutic effects against asthma and vulvar lichen sclerosus.
Oxatomide is an anti-allergy compound. It suppresses platelet activating factor (PAF)-induced bronchoconstriction and inhibits leukotriene production.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1793SML2323SML2254
description
≥99%
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: insoluble(lit.), DMSO: 18 mg/mL(lit.), chloroform: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
originator
Johnson & Johnson
originator
Teva
originator
-
originator
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)