Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCN(C(C3=CC(CCCCC4)=C4S3)=O)CC2)C5=CC=CC=C5N1
Biochem/physiol Actions
Direct activator of TRPC3 and TRPC6 ion channels
GSK1702934A (GSK-2934A) is a direct activator of TRPC3 and TRPC6 ion channels with selectivity for TRPC3. In HEK293 kidney cells transduced with recombinant human TRPC3 or TRPC6, GSK1702934A activated current with an EC50 of ∼ 80 nM for TRPC3 vs. 440 nM for TRPC6. It does not activate TRPV4, TRPA1, M1, M4, CaV1.2, hERG, NaV1.5, or CXCR5 receptors at concentrations <10 μM. GSK1702934A has been used to study TRPC3 channels in the heart, exhibiting pro-arrhythmic, and inotropic actions in isolated Langendorff hearts from TRPC3-overexpressing mice.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?