Merck
O7500
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
Grade I, ~99%
Synonym(e):
Oleic acid butyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Typ
Grade I
Assay
~99%
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC