Wichtige Dokumente
426008
Carbofuran
98%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol-N-methylcarbamat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?