Merck
N9755
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl)carbonat
Synonym(e):
Kohlensäure-bis-(4-nitrophenyl)-ester
About This Item
Lineare Formel:
(O2NC6H4O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.21
Beilstein:
1892897
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
InChIKey
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the synthesis of 4-nitrophenyl active esters of amino acids. Used in the preparation of symmetrical and unsymmetrical ureas.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)