Fortfahren mit
C60600
4-Chlor-3-Nitrobenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
1-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)-benzol, 2-Chlor-5-trifluormethyl-nitrobenzol, CMNT, MNT-Cl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
€ 50,77
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-451-6
Beilstein/REAXYS Number:
523986
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 50,77
Listenpreis€ 67,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI key
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C60406153079EMU053491
description
97%
description
97%
description
97%
description
targeting mouse Mnt
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
222 °C (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
bp
200-205 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
-
density
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)