N8883
6-Nitro-3-(phenylacetamido)benzoic acid
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(NC(=O)Cc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H12N2O5/c18-14(8-10-4-2-1-3-5-10)16-11-6-7-13(17(21)22)12(9-11)15(19)20/h1-7,9H,8H2,(H,16,18)(H,19,20)
InChIKey
QHVQEQRGDKOHHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Substrate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable