Merck
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
Synonym(e):
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
About This Item
Lineare Formel:
C10H8O4PK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
Assay
>98% (NaOH, titration)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
InChIKey
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)