Wichtige Dokumente
N5768
(±)-Nicotin-d3 -salicylat (Salz)
98 atom % D
Synonym(e):
1-(Methyl-d3)-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1O.[2H]C([2H])([2H])N2CCCC2c3cccnc3
InChI
1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/i1D3;
InChIKey
AIBWPBUAKCMKNS-NIIDSAIPSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?