Fortfahren mit
N5540
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,00
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
€ 61,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
freeze-dried protein glass
specific activity
20-40 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Other Notes
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C.The gene of N5540 is from Pichia angusta, expressed in P. pastoris.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7265A2404
description
-
description
lyophilized powder, ≥300 units/g solid
description
buffered aqueous solution, 10-40 units/mg protein (biuret)
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
freeze-dried protein glass
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
specific activity
20-40 units/mg protein
specific activity
≥300 units/g solid
specific activity
10-40 units/mg protein (biuret)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)