Fortfahren mit
N7265
Nitrat-Reduktase (NAD[P]H) aus Aspergillus niger
lyophilized powder, ≥300 units/g solid
Synonym(e):
NAD(P)H:Nitratoxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,20
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
€ 93,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥300 units/g solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nitratreduktase (NAD[P]H) wird in vielfältigen Organismen exprimiert, darunter Bakterien, Pilze, Algen und höhere Pflanzen, die fähig sind, Nitrat als ihre einzige Stickstoffquelle zu verwenden. Experimentelle Studien zeigen, dass Nitratreduktase (NAD[P]H) 180.000 Dalton hat.
Biochem/physiol Actions
Nitratreduktase (NAD[P]H) katalysiert die Reduktion von Nitrat zu Nitrit. Zudem katalysiert sie die Reduktion von NADPH-Cytochrom c, FADH2-Nitrat. Nitratreduktase reduziert außerdem die Aktivität von Viologennitrat-Reduktase.
Other Notes
Eine Einheit reduziert 1,0 μmol Nitrat pro Minute in Gegenwart von β-NADPH bei pH-Wert 7,5 und 25 °C.
Disclaimer
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How much does 2units weigh?
    1 answer
    1. The amount of solid provided will depend on the enzymatic activity reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, lot SLCR1079 has the enzymatic activity value of 481 units per gram, thus the 2 unit package size would contain roughly 4.16 mg of solid.
      Please view the sample Certificate of Analysis below to see the enzymatic activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/N7265-BULKSLCR1079.pdf
      Helpful?
  2. Guten Tag, benötige ich für die Reaktion denn nicht auch das FAD ?
    1 answer
    1. FAD, Flavin Adenine Dinucleotide, is a component used in determining the activity of Nitrate Reductase. See the link below to review the enzymatic assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/257/754/n7265enz.pdf