Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 899,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
red
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)c3ncccc3C1=O
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
InChI key
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC25B(994), DUSP3(1845), PTPN1(5770)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
470.1 °F
flash_point_c
243.4 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?