Fortfahren mit
N1288
NADH Oxidase from Bacillus licheniformis
lyophilized powder
Synonym(e):
NOX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.760,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥35 units/mg protein
Biological source:
Bacillus licheniformis
€ 1.760,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥35 units/mg protein
packaging
vial of ≥15 units
storage temp.
−20°C
General description
NADH Oxidase is a surface enzyme with increased oxidative activity in polymorphonuclear leukocytes during phagocytosis.
Application
NADH Oxidase from Bacillus licheniformis has been used in a study to assess nitrogen assimilation by Bacillus licheniformis growing in chemostat cultures. It has also been used in a study to investigate the role of glutamate dehydrogenase in ammonia assimilation in Bacillus macerans.
Biochem/physiol Actions
NADH Oxidase from Bacillus licheniformis was shown to display hydrogen peroxide-forming activity.
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole NADH per minute at pH 7.0 at 30 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5459P4860P5380
description
lyophilized powder
description
glycerol solution (50%)
description
≥2.4 U/g
description
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
specific activity
≥35 units/mg protein
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
7-15 units/mg solid
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
form
lyophilized powder
form
glycerol solution (50%)
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of ≥15 units
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)