MTCT9010
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
with standard cap, sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Synonym(e):
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (standard cap)
polystyrene
round clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio T9010
Kapazität
5 mL
Durchm. × L
12 mm × 75 mm
Eignung
suitable for (cell culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity